Drukuj
4-Formylomorfolina 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
133800050 133801000 133805000
ACRO133800050EA 125 PLN
ACRO133800050 ACRO133801000 ACRO133805000
4-Formylomorfolina 99+%
4-Formylomorfolina
Formuła: C₅H₉NO₂
Temp. topnienia: 23 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006170
Numer CAS: 4394-85-8
Numer WE (dawny EINECS): 224-518-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4855 to 1.4875 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %