Drukuj
1-Fenylo-2-mocznik 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
131020050 131021000 131022500
ACRO131020050EA 140 PLN
ACRO131020050 ACRO131021000 ACRO131022500
1-Fenylo-2-mocznik 97%
1-Fenylo-2-mocznik
Formuła: C₇H₈N₂O
Temp. topnienia: 143…149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007944
Numer CAS: 64-10-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-576-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
HPLC ≥96.0 %