Drukuj
Farnezol (mieszanina izomerów) 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Farnesol, 3,7,11-Trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, TRANS,TRANS-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATRIEN-1-OL, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2Z,6Z)-
119120250 119121000
ACRO119120250EA 231 PLN
ACRO119120250 ACRO119121000
Farnezol (mieszanina izomerów) 96%
Farnezol (mieszanina izomerów)
Formuła: C₁₅H₂₆O
Temp. Wrzenia: 149 °C (4 mmHg)
Gęstość: 0,8865 g/cm³
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002918
Numer CAS: 4602-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 225-004-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.884 to 0.89 kg/l
GC ≥95 % (sum of geometric isomers)