Drukuj
1,3-Dicykloheksylomocznik 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
113910250 113911000
ACRO113910250EA 320 PLN
ACRO113910250 ACRO113911000
1,3-Dicykloheksylomocznik 98%
1,3-Dicykloheksylomocznik
Formuła: C₁₃H₂₄N₂O
Temp. topnienia: 231…235 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003829
Numer CAS: 2387-23-7
Numer WE (dawny EINECS): 219-213-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 236 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Dnase,Rnase,Protease None detected
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm