Drukuj
Deoksybenzoina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
111960250 111961000
ACRO111960250EA 198 PLN
ACRO111960250 ACRO111961000
Deoksybenzoina 98%
Deoksybenzoina
Formuła: C₁₄H₁₂O
Temp. topnienia: 52…57 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003081
Numer CAS: 451-40-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-193-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥97.5 %