Drukuj
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% (w/w) in methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
106200010 106202500 106200051
ACRO106200010EA 714 PLN
ACRO106200010 ACRO106202500 ACRO106200051
Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% (w/w) in methanol
Benzyltrimethylammonium hydroxide
Formuła: C₁₀H₁₇NO
Gęstość: 0,925 g/cm³
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008281
Numer CAS: 100-85-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-895-5
Jednostka: 3286
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥40 %
Titration with HClO4 ≥94 %