Drukuj
α-Benzoinooksym 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, α-Benzoin oxime
105530250 105531000 105535000
ACRO105530250EA 273 PLN
ACRO105530250 ACRO105531000 ACRO105535000
α-Benzoinooksym 98%
α-Benzoinooksym
Formuła: C₁₄H₁₃NO₂
Temp. topnienia: 150…155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004501
Numer CAS: 441-38-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-127-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
HPLC ≥97.5 %
GC ≥99.0 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Substance darkened by H2SO4 passes test