Drukuj
Benzoina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
105511000 105515000 105510025
ACRO105511000EA 148 PLN
ACRO105511000 ACRO105515000 ACRO105510025
Benzoina 98%
Benzoina
Formuła: C₁₄H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 194 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 133…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004496
Numer CAS: 119-53-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-331-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 137 °C
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥97.5 %