4-Hydroksy-3,5-dimetylobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
B25123.03
B25123.06
B25123.14
B25123.03EA
374
PLN
B25123.03
B25123.06
B25123.14
4-Hydroksy-3,5-dimetylobenzaldehyd ≥98%
4-Hydroksy-3,5-dimetylobenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 2233-18-3
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 112-116°
Beilstein Reference: 1908717
Formuła:
C₉H₁₀O₂ Temp. topnienia: 112…116 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006946 Numer CAS: 2233-18-3 Numer WE (dawny EINECS): 218-774-5 |