3,5-Di-tert-butylo-4-hydroksybenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15864.06
A15864.14
A15864.22
AB109337.0025
A15864.06EA
254
PLN
A15864.06
A15864.14
A15864.22
ABCRAB109337.0025
3,5-Di-tert-butylo-4-hydroksybenzaldehyd ≥98%
3,5-Di-tert-butylo-4-hydroksybenzaldehyd
Purity: 98+%
CAS No.: 1620-98-0
Molecular Formula: C15H22O2
Formula Weight: 234.34
Melting Point: 187-189°
Beilstein Reference: 982526
Formuła:
C₁₅H₂₂O₂ MW: 234.34 g/mol Temp. Wrzenia: 332 Temp. topnienia: 187…189 °C Gęstość: 1.16 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008826 Numer CAS: 1620-98-0 Numer WE (dawny EINECS): 216-592-0 |