3,4-Dimetylobenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15388.06
A15388.14
A15388.06EA
658
PLN
A15388.06
A15388.14
3,4-Dimetylobenzaldehyd ≥97%
3,4-Dimetylobenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 5973-71-7
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Refractive Index: 1.5510
Odour: Almond-like
Boiling Point: 226°
Beilstein Reference: 1634270
MDL No.: MFCD00016612
Formuła:
C₉H₁₀O Temp. Wrzenia: 226 °C Gęstość: 1,017 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016612 Numer CAS: 5973-71-7 Numer WE (dawny EINECS): 227-770-2 |