2,5-Dimetylobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
L01924.06
L01924.14
L01924.06EA
498
PLN
L01924.06
L01924.14
2,5-Dimetylobenzaldehyd ≥98%
2,5-Dimetylobenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 5779-94-2
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5440
Odour: Almond-like
Boiling Point: 104-106°/14mm
Beilstein Reference: 1927303
MDL No.: MFCD00003342
Formuła:
C₉H₁₀O Temp. Wrzenia: 104…106 °C (14 mmHg) Gęstość: 0,950 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003342 Numer CAS: 5779-94-2 Numer WE (dawny EINECS): 227-303-2 |