Drukuj
2,4-Dimetylobenzaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21461.0010 8.21461.0100
8.21461.0010EA 395 PLN
8.21461.0010 8.21461.0100
2,4-Dimetylobenzaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimetylobenzaldehyd
Formuła: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 221
Temp. topnienia: –9 °C
Gęstość: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003340
Numer CAS: 15764-16-6
Numer WE (dawny EINECS): 239-856-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -9 °C
Molar Mass 134.18 g/mol
Boiling Point 215 - 216 °C
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 88 °C
Refractive Index 1.5492 (20 °C, 589 nm)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C9H10O
Chemical Formula 2,4-(CH3)2C6H3CHO