Drukuj
2,4-Dimetylobenzaldehyd 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
165790050 165790250 165791000
ACRO165790050EA 172 PLN
ACRO165790050 ACRO165790250 ACRO165791000
2,4-Dimetylobenzaldehyd 99%
2,4-Dimetylobenzaldehyd
Formuła: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 102.4…103 °C (14 mmHg)
Temp. topnienia: –9 °C
Gęstość: 0.96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003340
Numer CAS: 15764-16-6
Numer WE (dawny EINECS): 239-856-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5482 to 1.5502 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %