α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
A16895.06
A16895.14
A16895.06EA
517
PLN
A16895.06
A16895.14
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene ≥98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 402-49-3
Molecular Formula: C8H6BrF3
Formula Weight: 239.04
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4915
Odour: Pungent
Melting Point: 29-33°
Boiling Point: 65-66°/5mm
Beilstein Reference: 638980
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000403
Formuła:
C₈H₆BrF₃ MW: 239.03 g/mol Temp. Wrzenia: 65…66 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: 29…33 °C Gęstość: 1.546 Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000403 Numer CAS: 402-49-3 Numer WE (dawny EINECS): 206-947-8 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |