Drukuj
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
312990050 312990010 312990250
ACRO312990050EA 363 PLN
ACRO312990050 ACRO312990010 ACRO312990250
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Formuła: C₈H₆BrF₃
MW: 239.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 65…69 °C (5 mmHg)
Temp. topnienia: 30…34 °C
Gęstość: 1.54 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000403
Numer CAS: 402-49-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-947-8
Jednostka: 1760
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥97.5 %