α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-ksylen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)benzotrifluoride
A19330.06
A19330.14
A19330.06EA
197
PLN
A19330.06
A19330.14
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-ksylen ≥98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-ksylen
Purity: 98%
CAS No.: 402-23-3
Molecular Formula: C8H6BrF3
Formula Weight: 239.04
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4920
Odour: Pungent
Boiling Point: 67-69°/4mm
Beilstein Reference: 743243
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000395
Formuła:
C₈H₆BrF₃ MW: 239.03 g/mol Temp. Wrzenia: 67…69 °C (4 mmHg) Gęstość: 1.565 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000395 Numer CAS: 402-23-3 Numer WE (dawny EINECS): 206-938-9 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |