4-Bromo-o-xylene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14736.06
A14736.14
A14736.22
A14736.06EA
227
PLN
A14736.06
A14736.14
A14736.22
4-Bromo-o-xylene ≥97%
4-Bromo-o-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 583-71-1
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5560
Boiling Point: 214-215°
Beilstein Reference: 2040354
MDL No.: MFCD00000086
Formuła:
C₈H₉Br Temp. Wrzenia: 214…215 °C Gęstość: 1,370 Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000071 Numer CAS: 583-71-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-518-3 Jednostka: 1701 ADR: 6.1,II |