2-Bromo-m-ksylen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13130.09
A13130.14
A13130.22
A13130.30
A13130.36
A13130.09EA
293
PLN
A13130.09
A13130.14
A13130.22
A13130.30
A13130.36
2-Bromo-m-ksylen ≥98%
2-Bromo-m-ksylen
Purity: 98+%
CAS No.: 576-22-7
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5550
Melting Point: -10°
Boiling Point: 205-206°
Beilstein Reference: 1929780
MDL No.: MFCD00000075
Formuła:
C₈H₉Br Temp. Wrzenia: 205…206 °C Temp. topnienia: –10 °C Gęstość: 1,384 Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000075 Numer CAS: 576-22-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-397-7 |