2-Bromo-p-xylene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14358.14
A14358.22
A14358.14EA
273
PLN
A14358.14
A14358.22
2-Bromo-p-xylene ≥98%
2-Bromo-p-xylene
Purity: 98+%
CAS No.: 553-94-6
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 199-201°
Beilstein Reference: 2040350
MDL No.: MFCD00000074
Formuła:
C₈H₉Br Temp. Wrzenia: 199…201 °C Temp. topnienia: 9…10 °C Gęstość: 1,347 Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000074 Numer CAS: 553-94-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-055-7 |