Drukuj
2-Bromo-p-xylene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
173420250 173421000
ACRO173420250EA 161 PLN
ACRO173420250 ACRO173421000
2-Bromo-p-xylene 97%
2-Bromo-p-xylene
Formuła: C₈H₉Br
Temp. Wrzenia: 200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³
Temp. Zapłonu: 79 °C
Numer MDL: MFCD00000074
Numer CAS: 553-94-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-055-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %