3-Bromo-o-xylene ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15889.06
A15889.14
A15889.22
A15889.06EA
275
PLN
A15889.06
A15889.14
A15889.22
3-Bromo-o-xylene ≥99%
3-Bromo-o-xylene
Purity: 99%
CAS No.: 576-23-8
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 2077312
MDL No.: MFCD00000069
Formuła:
C₈H₉Br Temp. Wrzenia: 212…214 °C Gęstość: 1,365 Temp. Zapłonu: 80 °C (176 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000069 Numer CAS: 576-23-8 Numer WE (dawny EINECS): 209-398-2 Jednostka: 1701 ADR: 6.1,II |