α-Bromo-p-ksylen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 104-81-4
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 97°(206°F)
Melting Point: 33-36°
Boiling Point: 218-220°
Beilstein Reference: 507389
Merck Reference: 14,10090
UN No.: 3417
MDL No.: MFCD00000181
Formuła:
C₈H₉Br Temp. Wrzenia: 218…220 °C Temp. topnienia: 33…36 °C Gęstość: 1,324 Temp. Zapłonu: 97 °C (206 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000181 Numer CAS: 104-81-4 Numer WE (dawny EINECS): 203-240-6 Jednostka: 3417 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,10090 |