1-bromometylo-4-tert-butylobenzen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
H26991.14
H26991.06
H26991.14EA
799
PLN
H26991.14
H26991.06
1-bromometylo-4-tert-butylobenzen ≥97%
1-bromometylo-4-tert-butylobenzen
Purity: 97%
CAS No.: 18880-00-7
Molecular Formula: C11H15Br
Formula Weight: 227.14
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₁₅Br MW: 227.14 g/mol Temp. Wrzenia: 93…94 °C (1.5 mmHg) Temp. topnienia: 8…12 °C Gęstość: 1.236 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000180 Numer CAS: 18880-00-7 Numer WE (dawny EINECS): 242-643-1 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |