Drukuj
1-bromometylo-4-tert-butylobenzen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
345500050 345500250 345501000
ACRO345500050EA 192 PLN
ACRO345500050 ACRO345500250 ACRO345501000
1-bromometylo-4-tert-butylobenzen 97%
1-bromometylo-4-tert-butylobenzen
Formuła: C₁₁H₁₅Br
MW: 227.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 90…94 °C (1.5 mmHg)
Temp. topnienia: 8…12 °C
Gęstość: 1.236 g/cm³
Temp. Zapłonu: >109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000180
Numer CAS: 18880-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 242-643-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %