α-Bromo-m-xylene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Methylbenzyl bromide
B24731.06
B24731.14
B24731.06EA
265
PLN
B24731.06
B24731.14
α-Bromo-m-xylene ≥97%
α-Bromo-m-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 620-13-3
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5690
Boiling Point: 184-185°/340mm
Beilstein Reference: 2076425
Merck Reference: 14,10090
UN No.: 1701
MDL No.: MFCD00000177
Formuła:
C₈H₉Br Temp. Wrzenia: 184…185 °C (340 mmHg) Temp. topnienia: 18 °C Gęstość: 1,370 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) |
Numer MDL:
MFCD00000177 Numer CAS: 620-13-3 Numer WE (dawny EINECS): 210-625-2 Jednostka: 1701 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,10090 |