α-Bromo-o-ksylen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Methylbenzyl bromide, alpha-Bromo-o-xylene
B21717.14
B21717.22
B21717.14EA
700
PLN
B21717.14
B21717.22
α-Bromo-o-ksylen ≥98%
α-Bromo-o-ksylen
Purity: 98%
CAS No.: 89-92-9
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5750
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 216-217°
Beilstein Reference: 636333
Merck Reference: 14,10090
UN No.: 1701
MDL No.: MFCD00000174
Formuła:
C₈H₉Br MW: 185.06 g/mol Temp. Wrzenia: 216…217 °C Temp. topnienia: 18…20 °C Gęstość: 1.381 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00000174 Numer CAS: 89-92-9 Numer WE (dawny EINECS): 201-951-6 Jednostka: 1701 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,10223 |