Drukuj
Krany do rozdzielaczy, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
286430207 286430404 286430601
SCOT286430207EA 2900 PLN
SCOT286430207 SCOT286430404 SCOT286430601
Krany do rozdzielaczy, DURAN®
Zawory odcinające
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, grounded and polished, without key.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For glass manipulators.