Drukuj
Krany do rozdzielaczy, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
286426209 286426809
SCOT286426209EA 1810 PLN
SCOT286426209 SCOT286426809
Krany do rozdzielaczy, DURAN®
Zawory odcinające
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, grounded, without key.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For glass manipulators.