2,5-Dibromo-p-ksylen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,5-Dibromo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
L01776.14
L01776.22
L01776.14EA
377
PLN
L01776.14
L01776.22
2,5-Dibromo-p-ksylen ≥98%
2,5-Dibromo-p-ksylen
Purity: 98+%
CAS No.: 1074-24-4
Molecular Formula: C8H8Br2
Formula Weight: 263.97
Odour: Odourless
Melting Point: 72-74°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 2080433
MDL No.: MFCD00000091
Formuła:
C₈H₈Br₂ MW: 263.96 g/mol Temp. Wrzenia: 261 °C Temp. topnienia: 72…74 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000091 Numer CAS: 1074-24-4 Numer WE (dawny EINECS): 214-038-2 Jednostka: 3077 ADR: 9 III |