Drukuj
2,5-Dibromo-p-ksylen 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,5-Dibromo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
279010500 279012500
ACRO279010500EA 455 PLN
ACRO279010500 ACRO279012500
2,5-Dibromo-p-ksylen 98+%
2,5-Dibromo-p-ksylen
Formuła: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 261
Temp. topnienia: 72…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000091
Numer CAS: 1074-24-4
Numer WE (dawny EINECS): 214-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 76 °C
GC ≥98.0 %