Drukuj
α,α'-Dibromo-p-ksylen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Xylylene dibromide, 1,4-Bis(bromomethyl)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
34440-100G-F 34440-25G-F
SIAL34440-100G-FEA 1310 PLN
SIAL34440-100G-F SIAL34440-25G-F
α,α'-Dibromo-p-ksylen, Sigma-Aldrich®
α,α'-Dibromo-p-ksylen
Formuła: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 245
Gęstość: 2.012 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000182
Numer CAS: 623-24-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-781-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 II