Drukuj
Łyżka farmaceutyczna z szerokimi końcami
Dostawca: RSG
027.200 027.150 027.280 027.320 027.240
RSGA027.200EA 242 PLN
RSGA027.200 RSGA027.150 RSGA027.280 RSGA027.320 RSGA027.240
Łyżka farmaceutyczna z szerokimi końcami
Łyżeczki
These pharmacist's spoons made of stainless steel (Remanit 4301) feature a broad spatula end and a spoon end.