Drukuj
α,α,α',α'-Tetrabromo-o-ksylen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Bis(dibromomethyl)benzene
A14121.30 A14121.18
A14121.30EA 1390 PLN
A14121.30 A14121.18
α,α,α',α'-Tetrabromo-o-ksylen ≥97%
α,α,α',α'-Tetrabromo-o-ksylen
Purity: 97% CAS No.: 13209-15-9 Molecular Formula: C8H6Br4 Formula Weight: 421.75 Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 2211698 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000131
Formuła: C₈H₆Br₄
MW: 421.75 g/mol
Temp. Wrzenia: 346
Temp. topnienia: 114…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000131
Numer CAS: 13209-15-9
Numer WE (dawny EINECS): 236-176-2
Jednostka: 1759
ADR: 8 II