α,α'-Dibromo-o-ksylen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,2-Bis(bromomethyl)benzene, o-Xylylene bromide, o-Xylylene dibromide, alpha,alpha'-Dibromo-o-xylene, o-Xylene dibromide
A17241.14
A17241.06
A17241.22
A17241.14EA
429
PLN
A17241.14
A17241.06
A17241.22
α,α'-Dibromo-o-ksylen ≥97%
α,α'-Dibromo-o-ksylen
Purity: 97%
CAS No.: 91-13-4
Molecular Formula: C8H8Br2
Formula Weight: 263.96
Melting Point: 92-96°
Beilstein Reference: 637159
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000175
Formuła:
C₈H₈Br₂ MW: 263.96 g/mol Temp. Wrzenia: 140 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 92…96 °C Gęstość: 1.960 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000175 Numer CAS: 91-13-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-042-7 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |