2-Metylobifenyl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L01312.06
L01312.03
L01312.06EA
1620
PLN
L01312.06
L01312.03
2-Metylobifenyl ≥98%
2-Metylobifenyl
Purity: 98%
CAS No.: 643-58-3
Molecular Formula: C13H12
Formula Weight: 168.24
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5910
Melting Point: 0°
Boiling Point: 256°
Beilstein Reference: 2039655
MDL No.: MFCD00008517
Formuła:
C₁₃H₁₂ Temp. Wrzenia: 256 °C Temp. topnienia: 0 °C Gęstość: 1,010 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008517 Numer CAS: 643-58-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-400-1 |