Tribenzyloamina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23797.14
B23797.22
B23797.14EA
170
PLN
B23797.14
B23797.22
Tribenzyloamina ≥99%
Tribenzyloamina
Purity: 99+%
CAS No.: 620-40-6
Molecular Formula: (C6H5CH2)3N
Formula Weight: 287.41
Flash Point: 203°(397°F)
Odour: Weak
Boiling Point: 230°/13mm
Beilstein Reference: 2214682
MDL No.: MFCD00004773
Formuła:
N(CH₂C₆H₅)₃ Temp. Wrzenia: 230 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 91…94 °C Gęstość: 0,9912 g/cm³ (95 °C) Temp. Zapłonu: 203 °C (397 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004773 Numer CAS: 620-40-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-638-3 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III |