Drukuj
Cylindry miarowy, wysoki, bez podstawy, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
213931409 213931709 213933607 213934406 213935402 213930807 213932405
215-3625EA 286 PLN
215-3625 215-3626 215-3628 215-3629 215-3630 215-3624 215-3627
Cylindry miarowy, wysoki, bez podstawy, DURAN®
Cylindry Cylindry miarowe
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Tall form
  • Flat bottom
  • With spout
  • Without base
  • Without graduation
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Without foot