Drukuj
chlorotrifenylometan do syntezy
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08348.0250 8.08348.1000
MERC8.08348.0250EA 382 PLN
MERC8.08348.0250 MERC8.08348.1000
chlorotrifenylometan do syntezy
chlorotrifenylometan
Formuła: C₁₉H₁₅Cl
Temp. Wrzenia: 374 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 109…112 °C
Gęstość: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000813
Numer CAS: 76-83-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-986-4
Jednostka: 1759
ADR: 8,II