chlorotrifenylometan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11799.14
A11799.22
A11799.36
A11799.14EA
237
PLN
A11799.14
A11799.22
A11799.36
chlorotrifenylometan ≥98%
chlorotrifenylometan
Purity: 98%
CAS No.: 76-83-5
Molecular Formula: C19H15Cl
Formula Weight: 278.78
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 230-235°/20mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000813
Formuła:
C₁₉H₁₅Cl Temp. Wrzenia: 230…235 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 110…114 °C Gęstość: 1,25 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000813 Numer CAS: 76-83-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-986-4 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |