Drukuj
chlorotrifenylometan 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trt-Cl, Chlorotriphenylmethane, Triphenylmethyl chloride, (Chloromethanetriyl)tribenzene, Triphenylchloromethane
140401000 140405000 140400025
ACRO140401000EA 307 PLN
ACRO140401000 ACRO140405000 ACRO140400025
chlorotrifenylometan 98%
chlorotrifenylometan
Formuła: C₁₉H₁₅Cl
MW: 278.78 g/mol
Temp. Wrzenia: 230…235 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 110…113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000813
Numer CAS: 76-83-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-986-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 113 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)
HPLC ≥97.5 %