Drukuj
Lej sedymentacyjny Imhoffa, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
SCOT214005402EA 4460 PLN
SCOT214005402
Lej sedymentacyjny Imhoffa, DURAN®
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Leje sedymentacyjne
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Without graduations
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance