1,3-difenyloaceton ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,3-Diphenylpropan-2-one, 1,3-Diphenyl-2-propanone
L02830.22
L02830.14
L02830.PG
L02830.22EA
1370
PLN
L02830.22
L02830.14
L02830.PG
1,3-difenyloaceton ≥98%
1,3-difenyloaceton
Purity: 98+%
CAS No.: 102-04-5
Molecular Formula: C15H14O
Formula Weight: 210.28
Flash Point:
Formuła:
(C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅) MW: 210.28 g/mol Temp. Wrzenia: 330 °C Temp. topnienia: 32…36 °C Gęstość: 1.04 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004795 Numer CAS: 102-04-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-000-0 |