α-Phenylbenzyl bromide ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L02211.14
L02211.22
L02211.36
L02211.14EA
268
PLN
L02211.14
L02211.22
L02211.36
α-Phenylbenzyl bromide ≥90%
α-Phenylbenzyl bromide
Purity: 90+%
CAS No.: 776-74-9
Molecular Formula: C13H11Br
Formula Weight: 247.14
Flash Point:
Formuła:
(C₆H₅)₂CHBr Temp. Wrzenia: 183…185 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 36…41 °C Gęstość: 1,491 g/cm³ (13 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000134 Numer CAS: 776-74-9 Numer WE (dawny EINECS): 212-279-8 Jednostka: 1770 ADR: 8,II |