Drukuj
α-Phenylbenzyl bromide 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
373461000 373465000
ACRO373461000EA 398 PLN
ACRO373461000 ACRO373465000
α-Phenylbenzyl bromide 90%
α-Phenylbenzyl bromide
Formuła: (C₆H₅)₂CHBr
Temp. Wrzenia: 184 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 33…42 °C
Gęstość: 1,491 g/cm³ (13 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000134
Numer CAS: 776-74-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-279-8
Jednostka: 1770
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to brown Low melting crystalline mass or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 42 °C
GC ≥88 %