meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L04956.06
L04956.14
L04956.06EA
192
PLN
L04956.06
L04956.14
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane ≥97%
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Purity: 97%
CAS No.: 13440-24-9
Molecular Formula: C14H12Br2
Formula Weight: 340.07
Melting Point: ca 241° dec.
Beilstein Reference: 2050820
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00000137
Formuła:
C₁₄H₁₂Br₂ MW: 340.07 g/mol Temp. topnienia: ∼ 241 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000137 Numer CAS: 13440-24-9 Numer WE (dawny EINECS): 227-324-7 ADR: 8 III |