Drukuj
1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
147950050 147950250
ACRO147950050EA 215 PLN
ACRO147950050 ACRO147950250
1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane 96%
1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Formuła: C₆H₅(CHBr)₂C₆H₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000137
Numer CAS: 5789-30-0
Numer WE (dawny EINECS): 227-324-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5071ce04f1320e70080fd2e545601e6c65d01f23&vid=1842fa1a5f1421863878c2f18cd43a3e8565af79&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 234 to 241 °C
HPLC ≥95 %