Drukuj
Propylobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
82119-100ML 82119-25ML
SIAL82119-100MLEA 594 PLN
SIAL82119-100ML SIAL82119-25ML
Propylobenzen, Sigma-Aldrich®
Propylobenzen
Formuła: C₉H₁₂
Temp. Wrzenia: 159 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009377
Numer CAS: 103-65-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-132-9
Jednostka: 2364
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,08029