Drukuj
Propylobenzen, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
82118-10ML 82118-5ML
82118-10MLEA 554 PLN
82118-10ML 82118-5ML
Propylobenzen, Supelco®
Propylobenzen
Formuła: C₉H₁₂
Temp. Wrzenia: 159 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009377
Numer CAS: 103-65-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-132-9
Jednostka: 2364
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,08029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5ddcc46e456613b0b0417e84289f17ae683889d&vid=299912d529669903728d8645724c7f1a0c956315&prid=web&clid=SAPDAM