Drukuj
Drążki przedłużające z gwintem M10
Dostawca: USBECK Laborgeräte
2159 2161 2163
USBE2159EA 102 PLN
USBE2159 USBE2161 USBE2163
Drążki przedłużające z gwintem M10
Pręty laboratoryjne
Extension rods made from stainless steel.
  • One internal and one external thread M 10
  • Ø 12 mm
  • Size of jaw 10 mm